Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Medienflaschen aus PETG mit Septumverschluss: Steril, auf Tabletts eingeschweißt
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene quadratische PETG-Medienflaschen sind robust, bruchsicher und verfügen über einen Septumverschluss zum sterilen Abfüllen über Spritzen bzw. zur Zugabe von Zusatzstoffen.
- Der Verschluss aus Polyethylen hoher Dichte mit Silikon-/PTFE-Septum stellt sicher, dass die Flüssigkeit nur mit einer inerten nicht-haftenden PTFE-Oberfläche in Kontakt kommt.
- Auslaufsichere† durchsichtige Medienflaschen
- Die quadratische Form spart kostbaren Platz
- Flaschen und Verschlüsse besitzen einen SAL-Wert von 10-6
Bestellinformationen:
Für Reinraumanwendungen auf Kunststoffträgern doppelt in Plastikbeuteln verschweißt verpackt.
Empfohlen für:
Ideal zum Verpacken biologischer und diagnostischer Reagenzien, die steril abgefüllt werden müssen bzw. zum Zusetzen von Zusatzstoffen über Spritzen.
Hinweis:
† Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 140 mbar (2 psig) standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 16,9 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Beschreibung | Mit Septumverschluss |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,9 in. |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1,1 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 28 mm |
| Material | PETG |
| Anzahl pro Karton | 40 |
| Anzahl pro Packung | 20 |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.