Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss: Großpackung, autoklavierbar
Catalog Number p-4521981
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 mL
Diese griffigen, quadratischen PPCO-Flaschen mit breiter Öffnung sind besonders platzsparend und dank ihrer festen, gleichmäßigen Wände beständig gegen Risse und Punktion.
Mit den anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratischen PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss sparen Sie wertvollen Platz. Diese Flaschen besitzen haltbare, gleichmäßige Wände, die riss- und stoßfest sind.
  • Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen und Ausgießen
  • Die quadratische Form spart Platz
  • Die haltbaren und gleichmäßigen Wände sind riss- und schlagfest.
  • Auslaufsichere† Polypropylenverschlüsse ohne Einlagen
  • Autoklavierbar
Bestellinformationen:
Großpackungskarton; Verschlüsse inklusive, aber nicht montiert. † Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fassungsvermögen 250 ml (8 oz.)
Verschlussauskleidung Ohne Einlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 43 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 61 mm²
Höhe (angloamerikanisch) 4,56 in.
Höhe (metrisch) 116 mm
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Breite (angloamerikanisch) 2,44 in.
Produkttyp Quadratische Weithalsflasche
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Naturfarben, durchscheinend
Beschreibung Quadratische Weithalsflasche
Durchmesser (angloamerikanisch) 2.4 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.3 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 33 mm
Material PPCO
Anzahl pro Karton 250
Anzahl pro Packung 250
Sterilität Nicht steril
Verschlussfarbe Naturfarben
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI.
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Quadratisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.