Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Färbekammern
Beschreibung
Färben, fixieren und handhaben Sie fragile Elektrophoresegele und -membranen mit weniger Risiko einer Beschädigung als bei herkömmlichen Methoden. Durch den Auslauf am Boden der Thermo Scientific™ Nalgene™ Färbekammern können Sie die Lösung austauschen, ohne die anderen fragilen Inhalte der Kammer zu stören. Die Kammern können Gele der meisten Größen und 500 bis 750 ml an Flüssigkeit aufnehmen.
- Kiste aus Polymethylpenten und Abdeckung aus Polypropylen-Copolymer
- Für einen Temperaturbereich von -70 ° bis +70 °C (-94 ° bis +158 °F)
- Gute chemische Kompatibilität mit Säuren, Basen, ausgewählten organischen Lösungsmitteln für eine Vielzahl an Protokollen
- Auslaufsicherer Einsteckboden aus LDPE für ein einfaches Ablassen der Flüssigkeit mit minimaler Verwendung von Gel
- Stopfen beeinträchtigt weder Abdeckung noch Inhalte von Kisten auf einem Tisch oder in einem Schüttler
- Stapelbar und sicher und einfach tragbar durch einen Griff an jeder Seite
- Mikrowellentauglich und einfach zu reinigen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Ersatz- Stecker für 5705-1010 und -2020 |
| Typ | Färbedosenstopfen |
| Anzahl pro Karton | 12 |
| Anzahl pro Packung | 12 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.