Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ sterile Analyse-Filtereinheiten
Für die Rückgewinnung und das Wachstum von Mikroorganismen in Prüfverfahren der Qualitätskontrolle und zur Analyse von Wasser, Lebensmitteln und Getränken, Rohstoffen und Endprodukten.
158.00 € - 161.00 €
Spezifikation
Material (Membran) | Cellulosenitrat |
---|---|
Anzahl pro Karton | 72 |
Anzahl pro Packung | 12 |
Typ | Filtereinheit |
Durchmesser (metrisch) Membran | 47 mm |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10199840
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
130-4020 |
0,2 μm |
161.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
|||||
10780422
![]() |
Thermo Scientific™
130-4045 |
0,45 μm |
158.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
|||||
Beschreibung
Die sterilen Thermo Scientific™ Nalgene™ Analyse-Filtereinheiten ermöglichen die Rückgewinnung und das Wachstum von Mikroorganismen in Prüfverfahren der Qualitätskontrolle und zur Analyse von Wasser, Lebensmitteln und Getränken, Rohstoffen und Endprodukten. Die vollständigen, effizienten Filtereinheiten verfügen über ein einfach abnehmbares Oberteil und einen Membranfilter.
Eigenschaften:- Gammasterilisiert, einzeln verpackt
- Oberteil lässt sich zur Herausnahme der Membran (mit einer sterilen Pinzette) leicht vom Unterteil abdrehen
- Gewährleistet ausgezeichnete Wiederfindungsraten und optimales Wachstum von Mikroorganismen
- Unterteil mit Graduierungen von 20 bis 150 ml für einfaches Ablesen des Probenvolumens
- Breiter Fuß für Standfestigkeit
- 0,2 μm Porengröße ist ideal für Sterilitätstests
- 0,45 μm Größe mit schwarzem Gitteraufdruck zur leichteren Keimzahlbestimmung
Spezifikation
Cellulosenitrat | |
12 | |
47 mm |
72 | |
Filtereinheit |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.