Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Regenwasser-Probensammler und Montagekit
Das Thermo Scientific™ Nalgene Regenwasser-Probensammler-Montage-Kit sammelt bei Montage im Graben oder Wasserlauf nur den Direktfluss — nicht den Regen. —
Marke:  Thermo Scientific™ 1160-1000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.45100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11339754
  • 114.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sammeln Sie mit dem Thermo Scientific™ Nalgene™ Regenwasser-Probensammler mit HDPE-Flasche einen Liter Regenwasser innerhalb der ersten Minuten eines Regens oder Sturms. Auslaufsicher†, wenn der Verschluss angebracht ist. Probennahmevorrichtung wurde zum einmaligen Gebrauch entwickelt. Sie sind mit dem Montagekit für Regenwasser-Probensammler (Bestellnr. 1160-1000). Probensammler eignen sich ideal für die Probenahme für anorganische Analysen. Klicken Sie hier, um sich unser Anleitungsvideo für den Regenwasser-Probensammler anzusehen.
  • Rohr aus UV-stabilem Polyethylen hoher Dichte
  • 24in. Stahlpfosten
  • Einschließlich Edelstahl-Schraubschelle und Seil, Nylon-Nieten, Polyestergitter, Draht-Abhängung, Karabinerhaken
Spezifikation
Spezifikation
Montagekit
Montagekit für Regenwasser-Probenehmer
Polyethylen
Erfüllt EPA NPDES MSGP (Fed.Reg. FRL-6880-5 10/20/00 sowie die meisten staatlichen Anforderungen an die Probenahme
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Für dieses Produkt gewähren wir eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum. Dabei gelten die Garantievoraussetzungen und Ausnahmeregelungen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen.