Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Syringe Filters, Non-sterile
Filter sample volumes of 10 to 100mL with these nonsterile syringe filters featuring a variety of membranes and pore sizes for most laboratory applications.
Marke:  Thermo Scientific™ 722-2000
158.34 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21934" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15372378
  • 179.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ syringe filters are built to meet your lab’s clarification and sterilization needs. Our filters are available in a variety of sizes and membranes that can be easily used for both sterile and non-sterile laboratory applications. Whether your research necessitates prefiltration, sample preparation, sterile filtration, laboratory filtration, or gas venting, Nalgene syringe filters are lab essentials.
Hauptmerkmale
  • 10 bis 100 ml Probengröße
  • Einlass: Weiblicher Luer-Lok™
  • Auslass: Männlicher Luer-Stecker
  • Gehäuse aus Polypropylen mit Farbringen zur Identifikation
  • Aufdruck von Porengröße und Membrantyp auf der Einheit
Netzmittelfreies Celluloseacetat (SFCA)
  • Geringe Proteinbindung, geringerer Anteil an extrahierbaren Substanzen als standardmäßiges CA
  • Geeignet für Zellkulturflüssigkeiten und zellulare Flüssigkeiten
  • Gehäuse aus Polypropylen mit blauen Farbringen
Celluloseacetat (CA)
  • Geringe Proteinbindung und extrahierbare Substanzen
  • Für die Sterilfiltration und Klärfiltration von Puffern, wässrigen Lösungen und Reagenzien
  • Gehäuse aus Polypropylen mit roten Farbringen
Nylon
  • Von Natur aus hydrophil, geringer Anteil an extrahierbaren Substanzen, geringe Proteinbindung
  • Geeignet für Alkohole, kryoprotektive Substanzen wie DMSO und mit wässrigen/biologischen und schwachen Lösungsmitteln
  • Gehäuse aus Polypropylen mit rosa Farbringen
PTFE
  • Von Natur aus hydrophob
  • Hervorragend geeignet für die Filtration von HPLC/GC-Lösungsmitteln. Ideal für steriles Belüften mit Luft oder anderen Gasen während der Filtration
  • Gehäuse aus Polypropylen mit weißen Farbringen
Spezifikation
Spezifikation
Glasfaser
Unsteril
Polypropylen
50
Spritzenfilter
25 mm
1,1 μm
Laboranwendung
50
Nalgene™
10 bis 100 ml (Probe)
25 mm