Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Teflon™ FEP-Scheidetrichter mit Verschluss
Nutzen Sie diese chemisch inerten, durchscheinenden und autoklavierbaren Trichter mit TFE-Hahn. Chemisch beständig, auslaufsicher und keine Einfettung nötig.
Marke: Thermo Scientific™ 4301-1000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.22500kg
Beschreibung
Nutzen Sie diesen chemisch inerten, durchscheinenden und autoklavierbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ Teflon® FEP-Scheidetrichter mit TFE-Sperrhahn. Die TFE-Hahn/Küken-Komponente hat eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit, ist auslaufsicher† und muss nicht gefettet werden – chemische Desinfektion ist möglich. Sie sind desweiteren durchsichtiger als unsere Polypropylen-Scheidetrichter. Mit allen gängigen Laborreagenzien und -lösungsmitteln kompatibel. Im Gegensatz zu Scheidetrichtern aus Glas kann nichts absplittern und sie werden auch nicht brüchig.
Eigenschaften:- Bruchsicher und undurchlässig für alle Chemikalien, die in Scheidetrichtern verwendet werden
- Keine Phthalate, die Analysen kontaminieren
- Für den Einsatz in radiologischen und Gefahrenstoff-Trennvorgängen geeignet
- Autoklavierbar/auslaufsicher
- Stiellänge: 65mm
Im Lieferumfang enthalten:
Teflon™ FEP-Trichter, TFE-Absperrhahn und Tefzel™ ETFE-Schraubverschluss
Bestellinformationen:
Ersatzhahn für die Größen 125 ml bis 1 l: Kat. Nr. 714301-1025. Ersatzhahn mit Küken für die 2 l-Größe: Kat. Nr. 714301-1050
Hinweis:
Der Trichter ist autoklavierbar, der Hahn kann chemisch sterilisiert werden. Eine Schmierung der Absperrhähne ist nicht erforderlich.
Spezifikation
1000mL | |
371 mm | |
1 Stück/Packung; 4 Stück/Karton |
Teflon FEP | |
53mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Teflon™ und Tefzel™ sind eingetragene Warenzeichen von DuPont und werden von Nalgene Nunc International Corporation unter Lizenz verwendet.
†Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.