Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ T-Schlauchverbindungsstücke
Maximieren Sie den Flüssigkeitsfluss mit nicht-konischen Schlauchverbindern des T-Typs, die aus Polypropylenharz bestehen und frei von tierischen Komponenten sind.
20.14 € - 175.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schlauchverbinder |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15231169
|
Thermo Scientific™
6151-0125 |
Schlauchinnendurchmesser1/8 in. |
153.00 €
72 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15243069
|
Thermo Scientific™
6151-0187 |
Schlauchinnendurchmesser3/16 in. |
141.00 €
72 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15253069
|
Thermo Scientific™
6151-0250 |
Schlauchinnendurchmesser1/4 in. |
151.00 €
72 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10258690
|
Thermo Scientific™
6151-0250 |
Schlauchinnendurchmesser1/4 in. |
25.70 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15263069
|
Thermo Scientific™
6151-0312 |
Schlauchinnendurchmesser 5/16 in. |
175.00 €
72 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10320681
|
Thermo Scientific™
6151-0312 |
Schlauchinnendurchmesser 5/16 in. |
29.17 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10015050
|
Thermo Scientific™
6151-0375 |
Schlauchinnendurchmesser3/8 in. |
36.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15283069
|
Thermo Scientific™
6151-0500 |
Schlauchinnendurchmesser1/2 in. |
172.00 €
48 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15273069
|
Thermo Scientific™
6151-0375 |
Schlauchinnendurchmesser3/8 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10106700
|
Thermo Scientific™
6151-0125 |
Schlauchinnendurchmesser1/8 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10310681
|
Thermo Scientific™
6151-0187 |
Schlauchinnendurchmesser3/16 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Maximieren Sie den Flüssigkeitsdurchfluss mit nicht konischen Thermo Scientific™ Nalgene™ T-Schlauchverbindungsstücken mit Stecknippeln im Schlauch, gegossen aus Polypropylen-Harz, frei von tierischen Inhaltsstoffen. Die Produkte sind doppelt verpackt, um ihre Reinheit zu gewährleisten.
Eingeschränkte Garantiedauer: Dieses Produkt unterliegt allen in unseren Verkaufsbedingungen festgelegten Gewährleistungsbestimmungen und -ausschlüssen und hat eine Garantiezeit von neunzig (90) Tagen nach Produktauslieferung.
Haftungsausschluss für die Einschränkung auf interne Forschungsanwendung: Alle Einschränkungen für den Käufer, das Produkt/die Produkte nur für interne Forschungszwecke zu verwenden, treffen nicht auf das Produkt/die Produkte auf den Webseiten zu, die mit dieser Aussage in Verbindung stehen.
Spezifikation
Schlauchverbinder | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.