Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsverschlussflaschen aus Teflon™ FEP, 125 ml, Kapazität: 4 oz.(125 ml)
Artikelnummer. 10110201
Change view
Click to view available options
:
Fassungsvermögen:4 oz. (125 ml)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10110201 Fassungsvermögen:4 oz. (125 ml)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10110201 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 21000004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Nalgene Weithalsflaschen aus Teflon FEP mit Tefzel-Verschlüssen aus ETFE besitzen eine hervorragende thermische und chemische Beständigkeit.
Thermo Scientific Nalgene Weithalsflaschen aus Teflon FEP mit Tefzel-Verschlüssen aus ETFE besitzen eine hervorragende thermische und chemische Beständigkeit.
Diese chemisch äußerst widerstandsfähigen Flaschen aus Fluorpolymer sind autoklavierbar und eignen sich gut für die Spurenelementanalyse sowie für organische Lösungsmittel.
Eigenschaften:
  • Durchsichtig
  • Temperaturbeständig von -105 °C (-157 °F)
  • Mit Tefzel™ Schraubverschlüssen aus ETFE
  • Auslaufsicher†
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Gewindeverbindungen vollständig trennen bzw. Verschluss abnehmen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Weithalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 25 mm
Material Teflon FEP
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Halsausführung 33 mm
Zertifizierung/Konformität CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 117 mm
Produkttyp Weithalsflasche
Höhe (angloamerikanisch) 4,6 in.
Verschlussmaterial Tefzel ETFE
Verschlussgröße 33 mm
Durchmesser (metrisch) 46 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
† Der Begriff „auslaufsicher“ wird bei Thermo Scientific Nalgene Produkten verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 140 mbar (2 psig) standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.