Learn More
Invitrogen™ Humanes NALP12 , Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1141
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
NALP-12 Synthetisches Peptid, PEP-1141 von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 18 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem NALP-12 überein. PEP-1141 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-21027 verwendet werden.Spezifikation
91662 | |
gereinigt | |
Humanes NALP12 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
P59046 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
NLRP12 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |