missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nalpha-Acetyl-DL-Glutamin-2,3,3,4,4-d5, CDN

Artikelnummer. 30320889
Change view
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30320889 0.005 g 0.01 Gramm
30315251 0.01 g 0.01 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30320889 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND81140.005G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N2-Acetyl-DL-glutamine-2,3,3,4,4-D5
CAS 14341-82-3
Summenformel C7 D5 H7 N2 O4
Menge 0.005 g
Synonym Glutamine-2,3,3,4,4-d5, N2-acetyl-, DL- (8 CI), N2-Acetyl-DL-glutamine-2,3,3,4,4-D5, Nα-Acetyl-DL-glutamine-2,3,3,4,4-d5
InChI-Formel InChI=1 S/C7H12N2O4/c1-4(10)9-5(7(12)13)2-3-6(8)11/h5H,2-3H2,1H3,(H2,8,11)(H,9,10)(H,12,13)/i2D2,3D2,5 D
SMILES [2 H]C([2 H])(C(=O)N)C([2 H])([2 H])C([2 H])(NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Acetamido-5-Amino-2,3,3,4,4-Pentadeuterio-5-Oxopentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 193.212
Formelmasse 193.111 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 90% Chemical Purity
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.