Learn More
Nalpha-Biotinyl-Nepsilon-Fmoc-L-Lysin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Nα-Fmoc-Nε-biotinyl-L-lysine is useful in the synthesis of site-specific biotinylated probes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nα-Fmoc-Nε-Biotinyl-L-Lysin ist für die Synthese von ortsspezifischen biotinylierten Sonden nützlich.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Nα-Fmoc-Nε-Biotinyl-L-Lysin ist für die Synthese von ortsspezifischen biotinylierten Sonden nützlich.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nalpha-Biotinyl-Nepsilon-Fmoc-L-lysine |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water and dimethyl sulfoxide. |
IUPAC-Name | 2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-6-(5-{2-oxo-hexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl}pentanamido)hexanosäure |
Formelmasse | 594.72 |
Reinheit (%) | 95% |
Menge | 1 g |
Physikalische Form | Fest |