Learn More
Nalpha-Boc-D-Asparagin, 95, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7053582
27.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
75647-01-7
C9H16N2O5
232.236
MFCD00065558
FYYSQDHBALBGHX-RXMQYKEDSA-N
boc-d-asparagine, boc-d-asn-oh, n-alpha-boc-d-asparagine, boc-l-asn-oh, nalpha-tert-butoxycarbonyl-d-asparagine, nalpha-boc-d-asparagine, n-boc-d-asparagine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-asparagine, d-asparagine, n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-carbamoylpropanoic acid
1623168
(2R)-4-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutansäure
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
75647-01-7
C9H16N2O5
232.236
MFCD00065558
FYYSQDHBALBGHX-RXMQYKEDSA-N
boc-d-asparagine, boc-d-asn-oh, n-alpha-boc-d-asparagine, boc-l-asn-oh, nalpha-tert-butoxycarbonyl-d-asparagine, nalpha-boc-d-asparagine, n-boc-d-asparagine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-asparagine, d-asparagine, n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-carbamoylpropanoic acid
1623168
(2R)-4-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutansäure
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Nalpha-Boc-D-asparagine
Farbe Weiß
Beilstein 4843040
Formelmasse 232.23
Reinheit (%) 95%
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver