Learn More
Nalpha-Boc-Nomega-(2,2,4,6,7-Pentamethyl-2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-Sulfonyl)-L-Arginin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435545
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15435545 1 g 1 Gramm
15445545 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435545 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62148.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 200124-22-7 | C24H38N4O7S | 526.649 g/mol
Nalpha-Boc-Nμ-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-sulfonyl)-L-arginine is used as a triflating reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nalpha-Boc-Nµ-(2,2,4,6,7-Pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5 -sulfonyl)-L-arginin wird als triflierendes Reagenz verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser oder 1 % Essigsäure
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 200124-22-7
Summenformel C24H38N4O7S
Molekulargewicht (g/mol) 526.649
MDL-Nummer MFCD00236821
InChI-Schlüssel CVFXPOKENLGCID-KRWDZBQOSA-N
Synonym boc-arg pbf-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-3-2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl sulfonyl guanidino pentanoic acid, n-boc-n'-2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sufonyl-l-arginine, ambotzbaa1067, boc-arg pbf-0h, n,a-boc-n, o-pbf-l-arginine, boc-arg pbf-oh tlc, o-2,2,4,6,7-pentamethyl-dihydrobenzofuran-5-sulfonyl-l-arginine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-n'-2,2,4,6,7-pentamethyl-3h-1-benzofuran-5-ylsulfonyl carbamimidamido pentanoic acid, 2s-5-e-amino 2,2,4,6,7-pentamethyl-3h-1-benzofuran-5-sulfonamido methylidene amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid
PubChem CID 11341472
IUPAC-Name (2S)-5-[[Amino-[(2,2,4,6,7-pentamethyl-3H-1-benzofuran-5-yl)sulfonylamino]methyliden]amino]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansäure
SMILES CC1=C2C(=C(C(=C1C)S(=O)(=O)NC(=NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C)N)C)CC(O2)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalpha-Boc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-sulfonyl)-L-arginine
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water or 1% acetic acid
Formelmasse 526.65
Reinheit (%) 96%