Learn More
Nalpha-Boc-Nepsilon-Trifluoroacetyl-L-Lysin, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7054742
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
16965-06-3
C13H21F3N2O5
342.32
MFCD00037104
DEIYNDIFGSDDCY-SVGMAFHSNA-N
boc-lys tfa-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-2,2,2-trifluoroacetamido hexanoic acid, boc-l-lys tfa-oh, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-2,2,2-trifluoroacetamido hexanoic acid, ambotzbaa5790, n-a-boc-n-epsilon-trifluoroacetyl-l-lysine, n-a-boc-n-e-trifluoroacetyl-l-lysine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n-epsilon-trifluoracetyl-l-lysine, n∼2∼-tert-butoxycarbonyl-n∼6∼-trifluoroacetyl-l-lysine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-trifluoroacetamido hexanoic acid
7009540
(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-6-[(2,2,2-trifluoracetyl)amino]hexansäure
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)C(O)=O
16965-06-3
C13H21F3N2O5
342.32
MFCD00037104
DEIYNDIFGSDDCY-SVGMAFHSNA-N
boc-lys tfa-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-2,2,2-trifluoroacetamido hexanoic acid, boc-l-lys tfa-oh, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-2,2,2-trifluoroacetamido hexanoic acid, ambotzbaa5790, n-a-boc-n-epsilon-trifluoroacetyl-l-lysine, n-a-boc-n-e-trifluoroacetyl-l-lysine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n-epsilon-trifluoracetyl-l-lysine, n∼2∼-tert-butoxycarbonyl-n∼6∼-trifluoroacetyl-l-lysine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-trifluoroacetamido hexanoic acid
7009540
(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-6-[(2,2,2-trifluoracetyl)amino]hexansäure
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)C(O)=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-alpha-Boc-N Epsilon-Trifluoroacetyl-L-Lysin wird als feinchemisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Nalpha-Boc-Nepsilon-trifluoroacetyl-L-lysine
Farbe Weiß
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO.
Formelmasse 342.31
Reinheit (%) 95%
Menge 1 g
Physikalische Form Pulver