Learn More
Alfa Aesar™ Nalpha-Boc-Nomega-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenylsulfonyl)-D-Arginin, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62873.03
Weitere Details : CAS : 200122-49-2 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15407946
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
200122-49-2
486.584
CXZHJRGYWGPJSD-OAHLLOKOSA-N
28230140
CC1=CC(=C(C(=C1S(=O)(=O)NC(=NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C)N)C)C)OC
C21H34N4O7S
MFCD00151863
boc-d-arg mtr-oh, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-3-4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl sulfonyl guanidino pentanoic acid, boc-d-arg mtr-oh?, nalpha-boc-nomega-4-methoxy-2,3,6-trimethylphenylsulfonyl-d-arginine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-n'-4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl carbamimidamido pentanoic acid, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino-5-n'-4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl carbamimidamido pentanoic acid, e-n~5~-amino 4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzene-1-sulfonyl amino methylidene-n~2~-tert-butoxycarbonyl-d-ornithine
(2R)-5-[[amino-[(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)sulfonylamino]methyliden]amino]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansäure
Spezifikation
Nalpha-Boc-Nomega-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenylsulfonyl)-D-arginine
C21H34N4O7S
boc-d-arg mtr-oh, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-3-4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl sulfonyl guanidino pentanoic acid, boc-d-arg mtr-oh?, nalpha-boc-nomega-4-methoxy-2,3,6-trimethylphenylsulfonyl-d-arginine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-n'-4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl carbamimidamido pentanoic acid, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino-5-n'-4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl carbamimidamido pentanoic acid, e-n~5~-amino 4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzene-1-sulfonyl amino methylidene-n~2~-tert-butoxycarbonyl-d-ornithine
CC1=CC(=C(C(=C1S(=O)(=O)NC(=NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C)N)C)C)OC
486.584
486.58
95%
1g
200122-49-2
MFCD00151863
CXZHJRGYWGPJSD-OAHLLOKOSA-N
(2R)-5-[[amino-[(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)sulfonylamino]methyliden]amino]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansäure
28230140
Pulver
Weiß
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation