missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nalpha-Fmoc-L-Lysin-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7040077
27.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
139262-23-0
C21H25ClN2O4
404.89
MFCD00190889
MVMZFAIUUXYFGY-UPGKADEYNA-N
fmoc-lys-oh.hcl, fmoc-lys-oh hydrochloride, fmoc-lys-oh hcl, nalpha-fmoc-l-lysine hydrochloride, fmoc-l-lysine hydrochloride, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-lysine hydrochloride, l-lysine, n2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-, monohydrochloride, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-aminohexanoic acid hydrochloride, fmoc-l-lysine hcl, fmoc-lys-oh. hcl
11858928
(2S)-6-amino-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)hexansäure;hydrochlorid
Cl.NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
139262-23-0
C21H25ClN2O4
404.89
MFCD00190889
MVMZFAIUUXYFGY-UPGKADEYNA-N
fmoc-lys-oh.hcl, fmoc-lys-oh hydrochloride, fmoc-lys-oh hcl, nalpha-fmoc-l-lysine hydrochloride, fmoc-l-lysine hydrochloride, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-lysine hydrochloride, l-lysine, n2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-, monohydrochloride, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-aminohexanoic acid hydrochloride, fmoc-l-lysine hcl, fmoc-lys-oh. hcl
11858928
(2S)-6-amino-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)hexansäure;hydrochlorid
Cl.NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O

It is used as an active pharmaceutical intermediate and in the synthesis of nε-(7-diethylaminocoumarin-3-carboxyl)- and nε-(7-methoxycoumarin-3-carboxyl)-l-fmoc lysine as tools for protease cleavage detection by fluorescence.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt und in der Synthese von nε-(7-diethylaminocoumarin-3-carboxyl)- und nε-(7-methoxycoumarin-3-carboxyl)-l-fmoc-Lysin als Werkzeuge für die Protease-Spaltungsdetektion durch Fluoreszenz verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Dimethylformamid (0.3 g in 2 ml).

Hinweise
Von starker Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Nalpha-Fmoc-L-lysine hydrochloride
Menge 1 g
Beilstein 8663370
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl formamide (0.3g in 2ml).
Formelmasse 404.89
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'