Learn More
Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-Lysin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7054106
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2483-46-7
C16H30N2O6
346.42
MFCD00038515
FBVSXKMMQOZUNU-LDGXTIHJNA-N
boc-lys boc-oh, s-2,6-bis-tert-butoxycarbonylaminohexanoic acid, boc-lys boc, s-2,6-bis tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, di-boc-l-lysine, na, ne-bis-boc-l-lysine, boc-l-lys boc-oh, boc-l-lys boc, boc-l-lysine boc, s-2,6-bis-tert-butoxycarbonylamino-hexanoic acid
7349648
(2S)-2,6-bis[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansäure
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2483-46-7
C16H30N2O6
346.42
MFCD00038515
FBVSXKMMQOZUNU-LDGXTIHJNA-N
boc-lys boc-oh, s-2,6-bis-tert-butoxycarbonylaminohexanoic acid, boc-lys boc, s-2,6-bis tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, di-boc-l-lysine, na, ne-bis-boc-l-lysine, boc-l-lys boc-oh, boc-l-lys boc, boc-l-lysine boc, s-2,6-bis-tert-butoxycarbonylamino-hexanoic acid
7349648
(2S)-2,6-bis[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansäure
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lysine is used as fine chemical intermediate, synthesis intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lysin wird als feinchemisches Zwischenprodukt und Synthesezwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Äther, Ethylacetat und Methanol
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine
Farbe Weiß
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,ether,ethyl acetate and methanol
Formelmasse 346.42
Reinheit (%) 98%
Menge 25 g
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt