Learn More
Macherey-Nagel™ NANOCOLOR Rundküvettentest Nitrit 2, mit Barcode, (ca. 20 Bestimmungen)
Garantiert maximale Sicherheit für den Anwender, da die Messung direkt im Reagenzglas erfolgt. Macherey Nagel™ Nanocolor™ Nitrit 2 Röhrentests führen die Messung automatisch durch, nachdem die Küvette in den Küvettenschlitz eingeführt wurde.
Marke:  Macherey-Nagel™ 985068
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27360kg
Artikelnummer. 10179111
  • 109.00 € / 1 Test
Verfügbar ab: 09-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Photometrische Bestimmung mit Sulfanilamid und N-(1-Naphthyl)-Ethylendiamin
  • Nitrit reagiert mit Sulfanilamid und N-(1-Naphthyl)-Ethylendiamin (gefriergetrocknet) und bildet einen rot-violetten Azofarbstoff.
  • Reaktionsbasis basiert auf international anerkannten Standardmethoden wie DIN, EN, ISO, EPA und APHA
  • Tests enthalten präzise vordosierte Reagenzien, die direkt gebrauchsfertig sind
  • Jede Testbox ist mit einem farbcodierten Etikett ausgestattet und kann deutlich identifiziert werden
Spezifikation
Spezifikation
Photometrische Bestimmung von Nitrit
2
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • NANOCOLOR Nitrite 2
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sulfanilamide, citric acid