Learn More
Macherey-Nagel™ Nano-SIL Unmodifizierte Kieselgelschichten auf Glasplatten für die HPTLC
Artikelnummer. 10746322 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 200 mm
Fluoreszierender Indikator:
Keine
UV254
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
25 Stück
50 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Fluoreszierender Indikator unitSize
10746322 100 x 100 mm Keine 25 Stück
10154991 50 x 50 mm Keine 100 Stück
10368451 50 x 50 mm UV254 100 Stück
12780053 100 x 100 mm UV254 1 Stück
10328501 100 x 100 mm UV254 25 Stück
11814031 100 x 200 mm UV254 50 Stück
11804031 100 x 200 mm Keine 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10746322 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 811012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Trennen Gemische mit scharfen Trennungen, kurzen Entwicklungszeiten und kurzen Migrationsentfernungen. Nano-SIL nicht modifizierte HPTLC-Silikaschichten auf Glasplatten haben eine erhöhte Detektionsempfindlichkeit im Vergleich zu SIL G-Platten.
  • Nano-Silika 60, spezifische Oberfläche (BET) ∼ 500 m2/g, mittlere Porengröße 60 Å, spezifisches Porenvolumen 0,75 ml/g, Partikelgröße 2 – 10 µm
  • Indikator: Mit Mangan aktiviertes Zinksilikat mit grüner Fluoreszenz für kurzwelliges UV-Licht (254 nm)
  • Bindemittel: Hochpolymeres Produkt, das in fast allen organischen Lösungsmitteln stabil und gegen aggressive Visualisierungsreagenzien beständig ist
Spezifikation
Material Silica 60
Partikelgröße 2 bis 10 μm
Porengröße 60 Å
Menge 25er-Packung
Typ Glasplatten
Fluoreszierender Indikator Keine
Porenvolumen 0.75 ml/g
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Dicke (metrisch) 0.20 mm
Abmessungen (L x B) 100 x 100 mm