Learn More
Macherey-Nagel™ NANOCOLOR CSB 60000 Rundküvettentest mit Barcode Pg. à 20
Einfache, schnelle CSB-Messungen, die der ISO 15705-Norm entsprechen. Macherey-Nagel™ Nanocolor™ CSB-Röhrentests enthalten genau vordosierte Reagenzien in 16 mm-Küvetten und zusätzliche Reagenzien für einfache Handhabung, hohe Sicherheit und maximale Präzision. In verschiedenen Messbereichen erhältlich.
84.80 € - 126.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 6060 |
---|---|
Format | Küvetten |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Macherey-Nagel-Photometer |
Enthält | 20 x 16 mm-Küvetten, mit Reagenz und einer Nullküvette vorgefüllt |
Produktcode | Marke | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11390625
|
Macherey-Nagel™
985012 |
5,0 bis 60 g/l O2 |
84.80 €
1 Test |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10512523
|
Macherey-Nagel™
985023 |
1,0 bis 10 mg/l O2 |
110.00 €
1 Test |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10375782
|
Macherey-Nagel™
985022 |
5,0 bis 60 mg/l O2 |
84.80 €
1 Test |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10699452
|
Macherey-Nagel™
985029 |
100 bis 1500 mg/l O2 |
106.00 €
20 Tests |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10672513
|
Macherey-Nagel™
985026 |
15 bis 160 mg/l O2 |
126.00 €
1 Test |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Nanocolor™ Röhrentests bieten einfache Handhabung für Routine-, Labor- und Prozessanalysen. Sie sind ideal verpackt in stabilen Boxen mit farbcodierten Etiketten, die alle relevanten Informationen auf einen Blick liefern. Für die ISO 15705-konforme CSB-Analyse stehen verschiedene standardisierte Röhrentests zur Verfügung, die für die photometrische Auswertung geeignet sind. Jeder Röhrentest ist für die automatische Erkennung durch Macherey-Nagel-Photometer mit einem Barcode versehen.
- Einfach
- Farbige Piktogramme als Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Große Küvetten für einfaches Pipettieren
- Barcodierte Küvetten für die automatische Testauswahl
- Sicher:
- Bequemes Entnehmen von Röhrchen aus der Box
- Kein Kontakt mit Chemikalien
- Reaktionen auf Basis international anerkannter Standardmethoden
- Zuverlässig
- Präzise vordosierte Reagenzien
- Geeignete Tests für jede Anwendung
- Gleichbleibend hohe Qualität von Charge zu Charge
Spezifikation
ISO 6060 | |
Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) | |
20 x 16 mm-Küvetten, mit Reagenz und einer Nullküvette vorgefüllt | |
Je 1 | |
NANOCOLOR Röhrchen-Test-CSB |
Küvetten | |
Macherey-Nagel-Photometer | |
20 | |
Kaliumdichromat |