Learn More
Macherey-Nagel™ Nanofarben-Nitrat 8 Röhrchentest
Garantiert maximale Sicherheit für den Anwender, da die Messung direkt im Reagenzglas erfolgt. Macherey Nagel™ Nanocolor™ Nitrat 8 Röhrentests führen die Messung automatisch durch, nachdem die Küvette in den Küvettenschlitz eingeführt wurde.
Marke:  Macherey-Nagel™ 985065
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.41400kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Artikelnummer. 11380635
  • 153.00 € / 1 Test
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Photometrische Bestimmung
  • Reaktionsbasis basiert auf international anerkannten Standardmethoden wie DIN, EN, ISO, EPA und APHA
  • Tests enthalten präzise vordosierte Reagenzien, die direkt gebrauchsfertig sind
  • Jede Testbox ist mit einem farbcodierten Etikett ausgestattet und kann deutlich identifiziert werden
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7890 – 1
1/Packung
0,30 bis 8,00 mg/l NO3-N, 1,3 bis 35,0 mg/l NO3-
Nitrat 8-Röhrchentest
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • NANOCOLOR Nitrate 8
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: o-phosphoric acid, sulfuric acid, 2-propanol