Learn More
Macherey-Nagel™ NANOCOLOR Rundküvettentest ortho- und gesamt Phosphat 5,mit Barcode,(ca.19 Best)
Garantiert maximale Sicherheit für den Anwender, da die Messung direkt im Reagenzglas erfolgt. Macherey Nagel™ Nanocolor™ Ortho- und Totalphosphat 5 Röhrentests führen die Messung automatisch durch, nachdem die Küvette in den Küvettenschlitz eingeführt wurde.
Marke:  Macherey-Nagel™ 985081
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.38700kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Artikelnummer. 10050402
  • 139.00 € / 1 Test
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Ammoniummolybdat reagiert mit Orthophosphat-Ionen zu Phosphormolybdänsäure
  • Zur Bestimmung des Gesamtphosphats muss eine saure Oxidation bei 100 bis 120 ° C vorausgehen, um Poly- und organische Phosphate zu erkennen
  • Photometrische Bestimmung von Phosphat
  • Reaktionsbasis basiert auf international anerkannten Standardmethoden wie DIN, EN, ISO, EPA und APHA
  • Die Tests enthalten präzise vordosierte, direkt gebrauchsfertige Reagenzien.
  • Jede Testbox ist mit einem farbcodierten Etikett ausgestattet und kann deutlich identifiziert werden
Spezifikation
Spezifikation
5
Ortho- und Gesamtphosphat
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • NANOCOLOR ortho- ung gesamt Phosphat 5
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium peroxodisulfate, sulfuric acid