Learn More
Macherey Nagel Nanacolor Röhrchentest
Schnelle, anwenderfreundliche, mit Strichcodes versehene, vordosierte Reagenzgläser zum Testen einer Vielzahl von Wasser- und Abwasseranalyseparametern.
Marke: Macherey Nagel 985019
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Beschreibung
- Einfache und schnelle Messungen
- Mit Hilfe von Reagenzgläsern mit Barcode wird die Messung automatisch nach dem Einsetzen der Küvette in den Küvettenschlitz durchgeführt
- Der Kontakt mit gefährlichen Chemikalien wird vermieden, da die Messung direkt im Reagenzglas durchgeführt wird
- Dies garantiert maximale Sicherheit für den Anwender
- Genehmigt
- Zuverlässige und vergleichbare Ergebnisse
- Die Reaktionsbasis der Tests basiert auf international anerkannten Standardmethoden einschließlich DIN, EN, ISO, EPA und APHA
- Vielseitig
- Der perfekte Test für jede Anforderung
- Für alle wichtigen Parameter in der Wasser- und Abwasseranalyse steht eine große Anzahl von Tests mit unterschiedlichen Reichweiten zur Verfügung
- Precise
- Einfache Handhabung und höchste Genauigkeit
- Alle Tests enthalten präzise vordosierte Reagenzien, die gebrauchsfertig sind
- Einzigartig
- Keine Mischung von Tests
- Jede Testbox ist mit einem farbcodierten Etikett ausgestattet und kann deutlich identifiziert werden
Spezifikation
Chlorid 200, Cl- | |
20 Bestimmungen | |
Photometrische Bestimmung mit Quecksilber(II)-Thiocyanat und Eisen(III)-Nitrat |
Meerwasser nach Verdünnung geeignet (1:200) | |
5 bis 200 mg/l | |
Nanocolor™ PhotometricTube Test |
Sicherheit und Handhabung
- NANOCOLOR Chloride 200
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid, mercury(II) thiocyanate, methanol