Learn More
Implen™ NanoPhotometer™ 21 CFR Part 11 Software Packages
CFR21 Software complies with FDA 21 CFR Part 11 requirements, and is an optional software tool that is ideal for GxP laboratories which require proper electronic record keeping.
Marke:  Implen™ CFR21-Q
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16318617
  • 4641.00 € / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 09-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Lizenzschlüssel auf USB-Flash-Laufwerk
  • Das Softwarepaket umfasst die Verwaltung von Benutzern, Zugriffskontrolle, elektronische Signaturen, Datenintegrität, Sicherheit und Audit-Trail-Funktionalität
  • Kann mit dem IQ/OQ-Paket kombiniert werden, um in regulierten Bereichen wie Pharmazeutika und Biotechnologie eingesetzt zu werden
Spezifikation
Spezifikation
FDA 21 CFR Teil 11
Softwarelizenzschlüssel mit IQ/OQ-Paket
Windows oder Mac, mit Touchscreen kompatibel
Software-Upgrade für NanoPhotometer