Learn More
Invitrogen™ Humanes NANOS2, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0673
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Nanos2 synthetisches Peptid, PEP-0673, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 13 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem Nanos2 überein. PEP-0673 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5-20553 verwendet werden.Spezifikation
339345 | |
gereinigt | |
Humanes NANOS2 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
P60321 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
NANOS2 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |