Learn More
Cytiva Nanosep™ Zentrifugalgeräte mit der wwPTFE-Membran
Artikelnummer. 17174801
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
Enthält:
100/Packung
500/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Porengröße Enthält unitSize
17174801 0,2 μm 100/Packung 100 Stück
17184801 0,2 μm 500/Packung 500 Stück
17194801 0,45 μm 100/Packung 100 Stück
17104811 0,45 μm 500/Packung 500 Stück
4 options
Artikelnummer. 17174801
Marke: Cytiva ODPTFE02C34
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Verwenden Sie die Nanosep™ Vorrichtungen für die Konzentration, Aufreinigung und Entsalzung von Peptiden, Proteinen, Oligonukleotiden, DNA und RNA.
  • Einfache, zuverlässige Konzentration und Entsalzung von 50- bis 500 μl-Proben
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Farbe Klar
Beschreibung EFA:0,3 cm2
Material (Membran) wwPTFE
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Unsteril
Gehäusematerial Polypropylen
Enthält 100/Packung
Volumen (metrisch) 50 bis 500 μl (Probe)
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.