Learn More
NAP 226-90-d6, TRC
Artikelnummer. 30479758
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30479758 10 mg
30473154 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30479758 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN32500210MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1217706-31-4
Summenformel C10 2H6 H9 N O
Molekulargewicht (g/mol) 171.27
Synonym 3-[(1S)-1-(Bis(trideuteriomethyl)amino)ethyl]phenol, (S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol-D6 (N,N-dimethyl-D6), (S)-3-[1-[Di(methyl-d3)amino]ethyl]phenol, NAP 226-90-d6, Dimetol-d6 (N,N-dimethyl-d6)
IUPAC-Name 3-[(1S)-1-[bis(trideuteriomethyl)amino]ethyl]phenol
SMILES [2H]C([2H])([2H])N([C@@H](C)c1cccc(O)c1)C([2H])([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol N,N-dimethyl-d6
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H15NO/c1-8(11(2)3)9-5-4-6-10(12)7-9/h4-8,12H,1-3H3/t8-/m0/s1/i2D3,3D3
Formelmasse 171.153