missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NAP1L4 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18162748 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18162748 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18162748 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP236542

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

NAP1L4 Polyclonal specifically detects NAP1L4 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot (Negative).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NAP1L4
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunoprecipitation 2 - 10 ug/mg, Western Blot (Negative)
Zusammensetzung Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_005960.1
Gen-Alias hNAP2, MGC4565, NAP-2, NAP2L, NAP2NAP1L4b, nucleosome assembly protein 1-like 4, nucleosome assembly protein 1-like 4b, Nucleosome assembly protein 2
Gensymbole NAP1L4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by the antibody maps to a region between residue 125 to 175 of human Nucleosome Assembly Protein 2 using the numbering given in entry NP_005960.1.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4676
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.