missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
NAP1L4 acts as histone chaperone in nucleosome assembly.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | NAP1L4 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.28 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | NAP1L4 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q5U2Z3, Q78ZA7, Q99733 |
| Gen-Alias | hNAP2, NAP 2, NAP1L4, NAP2, NAP2L, Nucleosome assembly protein 2 |
| Gensymbole | Nap1l4 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?