Learn More
Naphthalin-2-Thiocarboxamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15453447
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15453447 250 mg 250 Milligramm
11471200 1 g -
11481200 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15453447 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26324.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6967-89-1
Summenformel C11H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 187.26
MDL-Nummer MFCD01571356
InChI-Schlüssel ZQGJZFKITDDUEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthalenecarbothioamide, maybridge1_008735, acmc-20ak77, 2-naphthalene carbothioamide, naphthalene-2-thiocarboxamide, amino-2-naphthylmethane-1-thione, naphthalene-2-carbothioic acid amide
PubChem CID 2800333
IUPAC-Name Naphthalin-2-Carbothioamid
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naphthalene-2-thiocarboxamide
Schmelzpunkt 150°C to 152°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 187.26
Reinheit (%) 97%