Learn More
Naphthalin, ≥99 %, geeignet für die Szintillation, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-171291
17.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
91-20-3
C10H8
128.17
MFCD00001742
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
931
CHEBI:16482
naphthalene
C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
91-20-3
C10H8
128.17
MFCD00001742
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
931
CHEBI:16482
naphthalene
C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die Fluoreszenz-/Lumineszenzspektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 218.0°C
Chemischer Name oder Material Naphthalene
Schmelzpunkt 79.0°C to 82.0°C
Namenshinweis 99+%
Physikalische Form Pulver
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9900g/mL
Farbe Beige bis lachsrot
Menge 5 g
Flammpunkt 78°C
Prozentgehaltsbereich 99+%
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel C10H8
Beilstein 05, IV, 1640
Merck Index 15, 6455
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 30 mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,, very soluble in acetone, chloroform, ether,, benzene, toluene, carbon disulfide
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) ≥99%
Relative Dichte 0.99