Learn More
Naphthalin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10337650 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10337650 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10153910 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10287023 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
13478418 5 kg Plastikeimer 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10337650 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 180900010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 91-20-3 | C10H8 | 128.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-20-3
Summenformel C10H8
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
MDL-Nummer MFCD00001742
InChI-Schlüssel UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalin, naphthene, camphor tar, tar camphor, white tar, albocarbon, naphthaline, moth flakes, moth balls, naphtalene
PubChem CID 931
ChEBI CHEBI:16482
IUPAC-Name Naphthalin
SMILES C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naphthalene
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 79.0°C to 82.0°C
Farbe Weiß
Dichte 0.9900g/mL
Siedepunkt 218.0°C
Flammpunkt 78°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C10H8
Menge 1 kg
Beilstein 05,IV,164
Merck Index 15,6455
Relative Dichte 0.99
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 30mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,,very soluble in acetone,chloroform,ether,,benzene,toluene,carbon disulfide
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalle, kristalline Flocken, Tabletten, Kugeln oder kristallines Pulver