Learn More
Thermo Scientific Chemicals Naphtholgrün B
Artikelnummer. 10774081 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10774081 100 g Glasflasche 100 Gramm
10667122 25 g Glasflasche 25 Gramm
10340454 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10774081 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 152931000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 19381-50-1 | C30H18FeN3Na3O15S3 | 881.474 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19381-50-1
Summenformel C30H18FeN3Na3O15S3
Molekulargewicht (g/mol) 881.474
MDL-Nummer MFCD00003886
InChI-Schlüssel VLBLPLXOYXEXJK-UHFFFAOYSA-K
Synonym Acid Green 1, C.I. 10020
PubChem CID 14598749
IUPAC-Name Trisodium;6-Hydroxy-5-Nitrosonaphthalin-2-Sulfonat;Eisen
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Fe]
Specifications
Chemischer Name oder Material Naphthol Green B
Beilstein 11, 332
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 30 mg/mL water. Other solubilities: 0.9 mg/mL ethanol, 9 mg/mL ethylene glycol monomethyl ether
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 878.47
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Grün
Menge 100 g
Physikalische Form Kristallpulver