Learn More
Thermo Scientific Chemicals Naphtholgrün B
Artikelnummer. 11443817
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11443817 25 g 25 Gramm
11453817 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443817 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A18268.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 19381-50-1 | C30H18FeN3Na3O15S3 | 881.474 g/mol
It finds its applications as a leather and fur dye and as a biological stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Leder- und Pelzfarbstoff und als biologisches Färbemittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (160 mg/ml bei 20 °C), Ethanol (0.9 mg/ml) und Ethylen (9 mg/ml).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19381-50-1
Summenformel C30H18FeN3Na3O15S3
Molekulargewicht (g/mol) 881.474
MDL-Nummer MFCD00003886
InChI-Schlüssel VLBLPLXOYXEXJK-UHFFFAOYSA-K
Synonym Acid Green 1; C.I. 10020
PubChem CID 14598749
IUPAC-Name Trisodium;6-Hydroxy-5-Nitrosonaphthalin-2-Sulfonat;Eisen
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Fe]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naphthol Green B
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (160mg/ml at 20°C),ethanol (0.9mg/ml),and ethylene (9mg/ml).
Formelmasse 878.47
Menge 25 g