Learn More
Naphtholgelb S
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Naphthol Yellow S |
| Schmelzpunkt | >300°C |
| Beilstein | 2708476 |
| Merck Index | 14,6393 |
| Formelmasse | 358.2 |
| Menge | 50 g |