Learn More
Emma Safety Footwear Napoli Sicherheitsschuhe
Praktisch undurchdringliche Nitril-Gummisohlen in Kombination mit dem Alltagslook des Schuhs ermöglichen Ihnen den leichten Wechsel zwischen Büro und Lager.
122.50 € - 144.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Braun |
Bauweise/Design | Napoli |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15988171
|
Emma Safety Footwear
MM11109039 |
39 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15998171
|
Emma Safety Footwear
MM11109041 |
41 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15908181
|
Emma Safety Footwear
MM11109042 |
42 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15918181
|
Emma Safety Footwear
MM11109043 |
43 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15928181
|
Emma Safety Footwear
MM11109044 |
44 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15938181
|
Emma Safety Footwear
MM11109045 |
45 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15948181
|
Emma Safety Footwear
MM11109046 |
46 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15958181
|
Emma Safety Footwear
MM11109047 |
47 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15968181
|
Emma Safety Footwear
MM11109048 |
48 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Wärmebeständige Außensohle aus Nitrilkautschuk
- Vollnarbenleder/Nubuck
- ESD-zertifiziert
- Chromfreies Futter
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Braun | |
Hydro-Tec Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder | |
Steel |
Schnüre | |
Napoli | |
Leder, Nubuk |