missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Naratriptan-d3 Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30482857
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30482857 10 mg 10 Milligramm
30472933 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30482857 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN37873210MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1190021-64-7
Summenformel C17H23D3ClN3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 374.94
Synonym N-Methyl-d3-2-[3-(1-methyl-4-piperidyl)-1H-indol-5-yl]-ethanesulfonamide Hydrochloride, Naramig-d3, Amerge-d3.
SMILES O=S(CCC1=CC=C2C(C(C3CCN(C([2H])([2H])[2H])CC3)=CN2)=C1)(NC)=O.Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Naratriptan-d3 Hydrochloride
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H25N3O2S.ClH/c1-18-23(21,22)10-7-13-3-4-17-15(11-13)16(12-19-17)14-5-8-20(2)9-6-14;/h3-4,11-12,14,18-19H,5-10H2,1-2H3;1H/i2D3;
Formelmasse 374.1623
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.