missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
NARF Polyclonal specifically detects NARF in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | NARF |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 1mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.0), 1.0% BSA and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal |
| Gen-Zugriffsnummer | Q9UHQ1 |
| Gen-Alias | FLJ10067, IOP2DKFZp434G0420, Iron-only hydrogenase-like protein 2, nuclear prelamin A recognition factor, prenyl-dependent prelamin A binding protein |
| Gensymbole | NARF |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?