missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NARG1 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18146521 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18146521 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18146521 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP219477

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

NARG1 Polyclonal specifically detects NARG1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NARG1
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.66mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:3000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500
Zusammensetzung 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Gen-Zugriffsnummer Q9BXJ9
Gen-Alias FLJ13340, GA19, Gastric cancer antigen Ga19, N(alpha)-acetyltransferase 15, NatA auxiliary subunit, NARG1, NATHGa19, NMDA receptor-regulated protein 1, N-terminal acetyltransferase, Protein tubedown-1, Tbdn100, TBDN100NatA auxiliary subunit, transcriptional coactivator tubedown-100, tubedown-1
Gensymbole NAA15
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the N-terminus region of human NARG1. The exact sequence is proprietary.
Molekulargewicht des Antigens 101 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 80155
Testspezifität Human. Species reactivity based on sequence identity: Mouse (100%), Xenopus laevis (93%), Bovine (100%), Xenopus tropicalis (93%).
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.