Learn More
BRAND™ Enghalsige PFA-Spritzflasche
Artikelnummer. 10171832 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10171832 500 ml 1 Stück
10000182 250 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10171832 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 143854
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die enghalsige Spritzflasche aus PFA technischer Qualität verfügt über einen ETFE-Schraubverschluss und FEP-Röhrchen.
ulliPFA technischer Qualität/liliETFE-Schraubverschluss/liliFEP-Röhrchen/liliDiese Flaschen enthalten einen kleinen Teil der wiederverarbeiteten PFA aus unserem Produktionsprozess/liliDie Spitzen der Waschröhrchen können gekürzt werden, um die Durchflussrate zu erhöhen/liliHält hohen Temperaturen und chemischen Angriffen stand/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material PFA
Gewindegröße (metrisch) GL 25
Öffnung Eng
Verschlussmaterial ETFE
Verschlusstyp Schraubkappe