Learn More
Kautex™ Enghalsflasche aus LDPE, naturfarben
Beschreibung
- Ohne Verschluss
- Schmaler Mund
- LDPE-Konstruktion
- Metrische Kapazität
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | LDPE |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Verpackung | Flasche |
| Menge | Je 1 |
| Öffnung | Eng |
| Höhe (metrisch) | 140 mm |
| Produkttyp | Enghalsflasche |
| Durchmesser (metrisch) | 61.3 mm |