Beschreibung
- Aus flexiblem, lichtdurchlässigem LDPE.
- Preiswerte Mehrzweckflasche mit Verschluss.
- In verschiedenen Größen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | LDPE |
| Transparenz | Durchscheinend |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 18 |
| Closure Included | Yes |
| Öffnung | Eng |
| Höhe (metrisch) | 85 mm |
| Produkttyp | Flasche |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mehrzweckflasche |
| Durchmesser (metrisch) | 39 mm |
| Mehr anzeigen |