Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Mikrobiologie-Flasche, Enghals, ungeschliffenen, ungeschliffen Enghals
Catalog Number 11689848
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 mL
100 mL
20.000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
5000 mL
500 mL
50 mL
Kulturflaschen mit Enghals zur Verwendung mit Gummistopfen
Die Kulturflaschen sind aus DURAN™ Borosilikat 3.3 Typ I-Glas geformt und eignen sich für die Herstellung von Medien oder die Kultivierung von Mikroorganismen. Die Flaschen entsprechen ISO 4796-2 und verfügen über einen schmalen, konischen, ungeschliffenen Hals zur Verwendung mit Gummistopfen. Geeignet für das Autoklavieren bei 121 oder 134 °C oder Trockenhitzesterilisation.
  • Enghals zur Verwendung mit Gummistopfen
  • Retrace code
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • autoklavierbar bei 121° C oder 134 °C
Durchmesser (metrisch) 42 mm
Kapazität (metrisch) 50 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Zubereitung von Medien und Reagenzien; Kultivierungsgefäß
Enthält mit Druck
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 10 St./Packung