Learn More
Nasco Whirl-Pak™ einfach verschließbare Beutel
Durchstoßsichere Laschen zum Schutz gegen Schäden durch hervorstehende Drahtenden. Nasco™ Whirl-Pak™ einfach zu verschließende Beutel sind ideal zur Probennahme und Produktanalyse.
Marke:  Nasco B00992WA
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.34100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11781664
Menge Preis
1 164.00 € / 500 Stück
10 107.68 € / 500 Stück
Auf Lager, versandfertig: 23
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Durchstoßsichere Laschen zum Schutz gegen Schäden durch hervorstehende Drahtenden. Nasco™ Whirl-Pak™ einfach zu verschließende Beutel sind ideal zur Probennahme und Produktanalyse.
  • Transparente Beutel aus Polyethylen
  • Gassterilisiert, Dokumentation lieferbar
  • Ziehlaschen helfen, die Kontamination durch Fingerkontakt beim Öffnen zu verhindern
  • Die beschreibbaren Beutel haben einen Bereich, der mit Kugelschreiber oder Bleistift beschrieben werden kann
  • Die Beutel können bei jeder Temperatur eingefroren werden, auch in flüssigem Stickstoff - Nach dem Einfrieren ist ein vorsichtiger Umgang mit den Beuteln erforderlich
  • Dicke 2.25 bis 4 mil
Die Beutel dürfen nicht bei Temperaturen über 180 °F (82 °C) verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
Einfach
500/Pk.
7 oz.
Verschlusslasche
18 cm
0,076 mm
9.5 x 18 cm
3 mil
207 mL
Transparent
PE (Polyethylen)
9,5 cm