Learn More
NAT5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen NAT5
Konzentration 0.23 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16895154
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
15807-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16885154
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
15807-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
NAT5 is a component of N-acetyltransferase complex B (NatB). Human NatB performs cotranslational N(alpha)-terminal acetylation of methionine residues when they are followed by asparagine (Starheim et al., 2008
Spezifikation
Spezifikation
NAT5
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P61599, P61600
362228, 51126, 67877
NAT5 Fusion Protein Ag8541
Primary
-20°C
NAA20
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
N acetyltransferase 5, NAA20, NAT3, NAT5, NatB complex subunit NAT5
NAA20
IgG
Antigen Affinity Chromatography