Learn More
NAT5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15807-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16885154
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
NAT5 is a component of N-acetyltransferase complex B (NatB). Human NatB performs cotranslational N(alpha)-terminal acetylation of methionine residues when they are followed by asparagine (Starheim et al., 2008
Spezifikation
Spezifikation
NAT5
Polyclonal
Unconjugated
NAA20
N acetyltransferase 5, NAA20, NAT3, NAT5, NatB complex subunit NAT5
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
362228, 51126, 67877
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P61599, P61600
NAA20
NAT5 Fusion Protein Ag8541
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat