Learn More
Thermo Scientific™ National Scientific™ 12 x 96 mm Glasfläschchen für automatisierte TOC-Analysatoren
National Scientific™ 12 x 96 mm Glasfläschchen für automatisierte TOC-Analysatoren sind oben offen oder mit Schraubgewinde erhältlich
Marke:  Thermo Scientific™ C4010-1296
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12403628
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
National Scientific™ 12 x 96 mm Glasfläschchen für automatisierte TOC-Analysatoren sind oben offen oder mit Schraubgewinde erhältlich
  • Maximales Füllvolumen: 5mL
  • Hochwertiges N-51A klares Borosilikatglas
  • 5 ml-Probenfläschchen sind für den Einsatz im Shimadzu™ Modell ASI-5000 vorgesehen
  • Fläschchen mit Schraubgewinde für Standard 10-425-Verschlüsse (im Lieferumfang des vormontierten Produkts enthalten)
  • Oben offenes Fläschchen wurde gemeinsam mit dem Originalhersteller entworfen
Spezifikation
Spezifikation
TOC-Schraubgewinde Fläschchen, Polypropylen-Verschlusskappe mit PTFE-Septum
5 ml
10-425
Shimadzu Modell ASI-5000