Learn More
Thermo Scientific™ National Scientific™ 12 x 96 mm Glasfläschchen für automatisierte TOC-Analysatoren
National Scientific™ 12 x 96 mm Glasfläschchen für automatisierte TOC-Analysatoren sind oben offen oder mit Schraubgewinde erhältlich
77.30 € - 378.00 €
Spezifikation
Arbeitsvolumen (metrisch) | 5 ml |
---|---|
Verschlussgröße | 10-425 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Shimadzu Modell ASI-5000 |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12403628
|
Thermo Scientific™
C4010-1296 |
TOC-Schraubgewinde Fläschchen, Polypropylen-Verschlusskappe mit PTFE-Septum |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12473718
|
Thermo Scientific™
C4011-1296 |
Open Top TOC Vial |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
National Scientific™ 12 x 96 mm Glasfläschchen für automatisierte TOC-Analysatoren sind oben offen oder mit Schraubgewinde erhältlich
- Maximales Füllvolumen: 5 ml
- Durchsichtiges Borosilikatglas N-51A in erstklassiger Qualität
- 5 ml Probenfläschchen zur Verwendung im
Shimadzu ™ Modell ASI-5000 Schraubgewinde-Fläschchen für 10-425 Standardverschlüsse geeignet (beim vormontierten Produkt enthalten) - Oben offenes Röhrchen wurde gemeinsam mit dem Originalhersteller entworfen
Spezifikation
5 ml | |
10-425 | |
Shimadzu Modell ASI-5000 |