Learn More
Thermo Scientific™ Nicht sterile 2-ml-Zentrifugenfilter
Filterung von Volumen bis 2 ml mit den 2-ml-Zentrifugenfiltern aus Polypropylen
121.48 € - 137.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tisch- oder Standzentrifuge |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Gehäusematerial | Polypropylen |
Produktlinie | Target2 |
Typ | Zentrifugenfilter |
Produktcode | Marke | Material (Membran) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Membran) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10201345
|
Thermo Scientific™
F2520-1 |
Celluloseacetat | 0,22 μm |
137.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10608625
|
Thermo Scientific™
F2520-2 |
Celluloseacetat | 0,45 μm |
128.48 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10477254
|
Thermo Scientific™
F2520-3 |
Nylon | 0,2 μm |
128.48 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10097694
|
Thermo Scientific™
F2520-4 |
Nylon | 0,45 μm |
128.48 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10753016
|
Thermo Scientific™
F2520-5 |
PVDF | 0,2 μm |
134.97 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10017304
|
Thermo Scientific™
F2520-6 |
PVDF | 0,45 μm |
134.97 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10077344
|
Thermo Scientific™
F2520-7 |
PTFE | 0,2 μm |
121.48 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10587435
|
Thermo Scientific™
F2520-8 |
PTFE | 0,45 μm |
123.72 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Mit den nicht-sterilen Thermo Scientific™ National 2-ml-Zentrifugenfiltern filtern Sie Volumen von bis zu 2 ml. Die Filter verfügen über ein Filtergehäuse aus reinem Polypropylen mit zugehörigem konischen 5-ml-Aufnahmeröhrchen mit Kappe und können mit jeder Labortisch- oder Stand-Laborzentrifuge verwendet werden.
- 5.000 xg maximale Zentrifugalbeschleunigung
- Nicht steril
- Großpackung
Spezifikation
Tisch- oder Standzentrifuge | |
Polypropylen | |
Zentrifugenfilter |
Unsteril | |
Target2 | |
2 ml |